기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 115 °C (3 min), 10 °C/min to 325 °C (6 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 325 °C
scan range: SIM
carrier gas: helium, 1 mL/min., constant
injection: 1 μL splitless
liner: 4 mm I.D. single taper
sample: TMS derivatives of melamine and related compounds (extract of dog food spiked with each analyte at 10 μg/g, with I.S. added at 1000 ng/mL, in pyridine:sylon BFT)
응용 분야
food and beverages
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Cyanuric acid
Ammelide
Atrazine-desethyl-desisopropyl-2-hydroxy
Melamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.