주요 문서
G004994
HPLC Analysis of Proglumide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] IPA; [C] TFA; (90:10:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Proglumide sodium salt, solid
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)