기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 500 ug/L of each compound in 2 mL 0.05M phosphate buffer, pH=11, plus sodium chloride (NaCl) to 25% (w/v)
SPME fiber: 85 μm Polyacrylate (57304)
extraction: immersion, 450 rpm stirring at room temp. for 15 min
desorption process: 250 °C for 3 min
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D. x 0.36 μm (28576-U)
oven: 100 °C (1 min), 20 °C/min to 325 °C (5 min)
MSD interface: 325 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min. constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
적합성
application for SPME
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.