주요 문서
G004729
HPLC Analysis of Cis-(+/-)-3,3a,8,8a-Tetrahydro-2H-indeno[1,2-d]oxazol-2-one Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP-DP
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Astec (R,R) P-CAP-DP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (35024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; (98:2, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)