주요 문서
G004524
HPLC Analysis of Carnitine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)-MS (m/z = 162)
injection: 5 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    (±)-Carnitine hydrochloride, ≥98% (TLC)
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)