기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 2 g of coffee beans
SPME fiber: 50/30 μm divinylbenzene/Carboxen on polydimethylsiloxane on a StableFlex fiber (57329-U)
extraction: headspace, with a pre-equilibration period of 10 min. at 60 °C, and then a fiber exposure of 40 min. at 60 °C, agitated in an alternate clockwise-anticlockwise rotation mode at 500 rpm
desorption process: 260 °C for 5 min
column: Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven: 40 °C (5 min), 4 °C/min to 230 °C, 50 °C/min to 280 °C (2 min)
inj. temp.: 260 °C
detector: MS, m/z 40-400
carrier gas: helium, 34.8 cm/sec constant
injection: splitless
scan range: m/z 40-400
sample: Roasted coffee
liner: 0.75 mm I.D. SPME/Splitless (2633901)
적합성
application for SPME
응용 분야
food and beverages
분석 메모
법적 정보
분석물
SPME 파이버
관련 제품
이동상 성분
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.