기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Phenyl, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581616-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% ammonium acetate: [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 20:80, water:methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.