기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
SPME fiber: 2 cm Metal coated with 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS (57914-U)
extraction: headspace, 65 °C (30 min)
desorption process: 260 °C for 3 min.
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 60 °C (2 min), 8 °C/min to 200 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: SIM, m/z = 137, 124, 95, 112
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
liner: 0.75 mm I.D., SPME
sample: 20/10 ppt odor compounds in 25 mL water + 25% NaCl
적합성
application for SPME
응용 분야
environmental
food and beverages
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
2-Methylisoborneol
(±)-Geosmin 10 ppt
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.