기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery C18, 10 cm × 2.1 mm I.D., 5 μm particles (569220-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate (pH unadjusted) [B] 90:10, methanol:(100 mM ammonium acetate)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 405 nm
injection: 1 μL
sample: as indicated (in 50% MeOH, 1% NH4OH)
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Bilirubin
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.