Merck
G002212
GPA Method 2261: GC Analysis of Natural Gas on a Packed Column (GPA 3-Column Set)
suitable for GC
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: GPA 2261 3-column set (13993-U)
oven: 100 °C
carrier gas: helium, 30 mL/min
injection: 0.5 mL sample loop
응용 분야
petroleum
분석 메모
Packed columns continue to be used in multi-column, multi-valve configurations for the determination of BTU content in natural gas and natural gas liquids as described in Gas Processors Association (GPA) Methods 2261 and 2177, plus American Society for Testing and Materials (ASTM) Test Method 2597. This chromatogram is of GPA Method 2261, and uses three packed columns in a multi-valve configuration. Supelco is the world leader in packed GC column technology, with an extensive library of phases and supports.
분석물
설명
    C6+ 0.10
    Nitrogen 2.00
    Methane 88.75 %
    Carbon dioxide 1.75 %
    Ethane 5.00
    Propane 2.00
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)