기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (50:50), 0.1%TFA in water:0.1% TFA in acetonitirle
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50 μL carboxymethylated apohemoglobin tryptic digest in 50 mM ammonium bicarbonate
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.