기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 1 mL urine + 0.7g potassium carbonate in 20 mL headspace vial, equilibrated at 80°C, 30 min
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
derivatization: methyl bis-trifluoroacetamide (headspace, 0.5 min, ambient)
extraction: headspace, 3-5 min, 80 °C
desorption process: 1 min, 270 °C
column: 100% methyl polysiloxane, 12.5 m × 0.2 mm I.D., 0.33 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28041-U)
oven: 60 °C (1 min) to 140 °C (4 min) at 30 °C/min, then to 276 °C at 20 °C/min, 4 min
inj. temp.: splitless (closed 1 min), 270 °C
detector: MS, full scan
적합성
application for SPME
응용 분야
clinical
forensics and toxicology
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.