기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 5 g peanut butter in 40 mL vial
SPME fiber: divinylbenzene-Carboxen-polydimethylbenzene StableFlex (57328-U)
extraction: headspace, 30 min at 65 °C in heating block
desorption process: 270 °C for 5 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm (24079)
oven: 40 °C (5 min) to 230 °C at 4 °C/min
inj. temp.: 270 °C
injection: splitless/split, closed 0.5 min, 270 °C, with 0.75 mm liner
detector: ion trap mass spectrometer, m/z =30-350 at 0.6 sec/scan. Selected ions used for quantitation.
carrier gas: Helium, 30 cm/sec
liner: 0.75 mm
sample: peanut butter
적합성
application for SPME
응용 분야
agriculture
food and beverages
분석 메모
법적 정보
분석물
SPME 파이버
관련 제품
표준
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.