주요 문서
F2053
Supelco
3-Hydroxycarbofuran
analytical standard
동의어(들):
Carbofuran-3-hydroxy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
237.25
Beilstein:
1383873
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
포장
ampule of 50 mg
제조업체/상표
Chem Service, Inc.
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
SMILES string
CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
InChI key
RHSUJRQZTQNSLL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)