ES5433
1 of 10
ES5685
ChromegaChiral™ Chiral CC3, 5 Micron HPLC Column
Sigma-Aldrich
37580
3,4-Dihydroxybenzoic acid
PHL89766
Protocatechuic acid
275697
3-Chlorosalicylic acid
R238317
4-CHLORO-2,6-DINITRO-PHENOL
C4522
Cimetidine
03930590
156884
3-Nitrophthalic anhydride
C2175000
R427322
CIMETIDINE
stainless steel column
100
ChromegaChiral™
ES Industries 135251-CCA-F4
1 ea of
HPLC: suitable
15 cm × 4.6 mm
fully porous particle
5 μm
1000 Å pore size
2-8
chiralsupercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.