추천 제품
Grade
certified reference material
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
Set B
0.1000 % (1000ppm), 0.2500 % (2500ppm), 0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm). 100 mL ea.
0.1000 % (1000ppm), 0.2500 % (2500ppm), 0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm). 100 mL ea.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.