주요 문서
D2622LMPSA
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Quality Level
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
Kit contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS050, LMPS060, LMPS080, LMPS100, LMPS110; 100 mL ea.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)