주요 문서
EPA 8270 Benzidines Mix
2000 μg/mL in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
특징
standard type calibration
포장
ampule of 1 mL (48467)
농도
2000 μg/mL in methanol
응용 분야
environmental
분석물
설명
    Benzidine
    3,3′-Dichlorobenzidine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)