주요 문서
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 27 mL, beveled finish clear glass vial, flat bottom, O.D. × H × I.D. 30 mm × 60 mm × 12.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
beveled finish clear glass vial
flat bottom
특징
closure type 20 mm (crmp seal not included)
closure type crimp top vial
포장
pkg of 1 × 100 ea (27298)
pkg of 1 × 1000 ea (27299)
O.D. × H × I.D.
30 mm × 60 mm × 12.5 mm
용적
27 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)