기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Purospher® STAR Phenyl (5 µm) LiChroCART® 150 x 4.6 mm I.D. (1.51922)
mobile phase: [A] 10 mmol/L Sodium perchlorate solution, adjusted to pH 2.5 with perchloric acid; [B] Acetonitrile
gradient: 0-0.5 min 2.5% B, in 4.5 min to 95%B, 2 min 95%B, 3 min at 2.5%B
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 60 bar (870 psi)
column temp.: 60°C (Sampler: 10 °C)
detector: UV, 215 nm (analytical flow cell; 10 µL)
injection: 5 µL
sample/matrix: Impurity identification solution with cinacalcet impurities A, B, C at 1.5 µg/mL each and cinacalcet at 5 µg/mL in solvnt mixture (10 mmol/L sodium perchlorate solution, adjusted to pH 2.5 with perchloric acid, and acetonitrile in a ratio of 50:50 (%v/v))
응용 분야
pharmaceutical
일반 설명
분석 메모
기타 정보
법적 정보
분석 컬럼
이동상 성분
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.