기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: polyurethane foam (PUF) spiked with 250 ng each pesticide
adsorbent tube: ORBO-1000 (20557)
column: SPB-608, 30 m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm film (25312)
oven: 150 °C (1 min) to 270 °C at 4 °C/min
detector: ECD
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL
적합성
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
trans-Nonachlor
Pentachlorobenzene
Captan
Methoxychlor
2,4-D methyl ester
Heptachlor
Octachloronaphthalene
Mirex
2,4,5-Trichlorophenol
Ronnel, analytical standard
γ-BHC, certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
α-BHC
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene
4,4′-DDT
Heptachlor epoxide, PESTANAL®, analytical standard, isomer B
Pentachlorophenol
Dieldrin
Chlorothalonil
Hexachlorobenzene
Aldrin
β-BHC
모두 보기 (21)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.