주요 문서
89125
Supelco
Suberic acid-2,3,4,5,6,7-13C6
analytical standard
동의어(들):
Octanedioic acid-2,3,4,5,6,7-13C6, Suberic acid-13C6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C2H14O4
Molecular Weight:
180.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
TYFQFVWCELRYAO-IDEBNGHGSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)