product name
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, phase C8 (octyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 42176
라벨링 범위
5% Carbon, multilayer, endcapped
파라미터
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 2 mm
표면적
100 m2/g
기질
spherical silica
기질 활성군
C8 (octyl) phase,
입자 크기
2.3 μm
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
일반 설명
TSKgel® Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
_x000D_
_x000D_
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, 3pk, for 2mmID TSKgel Super-Octyl columns.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.