문서
842102
TOYOPEARL® AF-Red-650ML Bulk Media
phase Procion Red HE-3B, 65 μm particle size, bottle of 1 L
동의어(들):
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
설명
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
제품 라인
TOYOPEARL®
형태
slurry
포장
bottle of 1 L
제조업체/상표
Tosoh 42102
라벨링 범위
7 μmol/mL ligand density
파라미터
≤3 bar pressure
기술
LPLC: suitable
기질
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
기질 활성군
Procion Red HE-3B phase
입자 크기
65 μm
공극 크기
1000 Å
pH
4-9
용량
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
분리 기술
affinity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl AF-Red-650 resin is functionalized with Procion Red HE-3B (also known as Reactive Red 120). It is used for nucleotide-dependent enzymes, lipoproteins, plasminogen, peptides, hormones, and cytotoxins
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)