제품명
TSKgel® CM-STAT HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 3.5 cm × 3 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel hardware
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh CM-STAT, 21965
파라미터
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
3.5 cm × 3 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
carboxymethyl phase
입자 크기
10 μm
작동 pH
3-10
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bulk packing to top off and/or repack TSKgel columns and guard columns.
TSKgel CM-STAT columns are packed with 7 and 10μm hydrophilic non-porous resin particles of which the surface consists of an open access network of multi-layered weak cation exchange groups. The innovative bonding chemistry, combined with a relatively large particle size, results in a respectable loading capacity, low operating pressure and rapid analysis. Applications for the TSKgel CM-STAT columns include the separation of proteins, protein aggregates, charge isomers of monoclonal antibodies, PEGylated proteins, and peptide digests.
물리적 형태
Shipped in DI water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.