주요 문서
818153
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
동의어(들):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® ODS-120T HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh ODS-120T, 18153
라벨링 범위
22% Carbon, multilayer, encapped
파라미터
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 2 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
150 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 형태
Shipped in 70% methanol - 30% water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)