Key Documents
816654
TSKgel® OApak-P (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, sulphonic acid phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
product name
TSKgel® OApak-P Guard Column, phase sulphonic acid, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion H+
제조업체/상표
Tosoh 16654
파라미터
≤20% organic solvent
0.8 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
70 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
4 cm × 6 mm
기질
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
sulphonic acid phase
입자 크기
10 μm
작동 pH
2-12
분리 기술
cation exchange
일반 설명
TSKgel® OApak-P guard columns is used in conjunction with the TSKgel OApak-A analytical column. The TSKgel OApak-P guard column contains a strong cation exchanger for the removal of dissociated strong acids under the isocratic eluent conditions of 0.75mM H2SO4.Applications include: organic acids in fruit juices, wine, beer, coffee, and salt solutions.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.