product name
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel hardware
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion H2PO4-
제조업체/상표
Tosoh 07163
파라미터
0-100% organic solvent
0.05-0.1 M salt concentration (starting buffer)
0.2-0.5 M salt concentration (final buffer)
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
200 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
기질
silica particle platform
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
10 μm
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel DEAE-3SW columns are packed with 10μm porous spherical silica beads which are chemically modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules.
물리적 형태
Shipped in methanol.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.