주요 문서
80023454
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2.0 mm, carbamoyl phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
제품명
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 5 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 23454
파라미터
400 bar max. pressure
50 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 2.0 mm
표면적
450 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
carbamoyl phase
입자 크기
2 μm
작동 pH 범위
2.0-7.5
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)