주요 문서
80023451
TSKgel® UP-SW Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품명
TSKgel® UP-SW Direct Connect Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 0023451
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30% temp. range
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
diol phase
입자 크기
2 μm
공극 크기
250 Å
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
기타 정보
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)