주요 문서
794-0412
HPLC Analysis of Hemoglobin HbA1C on Mono S® HR5/5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Mono S HR5/5, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm (54808)
mobile phase: [A] 0.01M malonate-sodium hydroxide, pH 5.7; [B] 0.3M lithium chloride in mobile phase A
flow rate: 2.0 mL/min
detector: VIS, 405 nm
injection: 50 μL hemolysate, dilued 1:5
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Mono S is a registered trademark of Cytiva
분석물
설명
    Hemoglobin human
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)