주요 문서
794-0411
HPLC Analysis of White-Faced Hornet Venom on Mono S® HR5/5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Mono S HR5/5, 10 μm particles (54808)
mobile phase: [A] 50 mM BICINE, pH 8.4; [B] A + 0.35 M sodium chloride
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 7 mg venom in mobile phase A
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
life science and biopharma
법적 정보
Mono S is a registered trademark of Cytiva
분석물
설명
    Phospholipase-A
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)