Key Documents
794-0320
HPLC Analysis of Lipoxidase on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: [A] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0 + 1.5M ammonium sulfate; [B] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0;
gradient: linear, 0% B to 100% B over 60 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
분석물
설명
    Lipoxidase from Glycine max (soybean)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)