주요 문서
78478
Supelco
7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24O3
CAS Number:
Molecular Weight:
276.37
MDL number:
Grade
reference material
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(CC1)OC1(C=C2C(C)(C)C)C=C(C(C)(C)C)C2=O
InChI
1S/C17H24O3/c1-15(2,3)11-9-17(8-7-13(18)20-17)10-12(14(11)19)16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3
InChI key
ZTMZUYHXZPUDRF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)