주요 문서
72584
Supelco
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
290.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChI key
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
426.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
219 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)