product name
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel hardware (column)
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
설명
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped: no
분석물 화학적 분류
peptides
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
라벨링 범위
4.0% carbon loading
파라미터
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
표면적
60 m2/g
표면 범위
2.2 μmol/m2
기질
particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5.0 μm
공극 크기
160 Å
operating pH range
1-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가아드 카트리지
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.