주요 문서
63468
Supelco
Silica gel on TLC Al foils
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
10 cm × 20 cm
레이어 두께
0.20 mm
표면적
~500 m2/g
입자 크기
5-17 μm
공극 크기
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
  • Easy and precise cutting (no flaking of silica)
  • Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
polymer binder, is stable in almost all organic solvents and resistant towards aggressive visualisation reagents and aqueous eluents
기타 정보
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105553
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)