주요 문서
57635
Needle port cleaner
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
일반 설명
Needle port cleaner is an accessory for use with Rheodyne® Model 7725 and 7725i injectors.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)의 흔한 문제를 파악하고 수정하여 컬럼 성능을 복구하십시오.