문서
57132
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
material
PE frit
polypropylene hardware
구성
bed wt., 10 g
포장
pk of 16
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
60 mL
기질
magnesium silicate base material
기질 활성군
Florisil phase
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.