문서
56015
Omnifit® Glass Column, no hardware
column L × I.D. 100 mm × 10 mm
동의어(들):
Omnifit® column, 100mm × 10mm ID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
제조업체/상표
Omnifit 6121
기술
LPLC: suitable
컬럼 길이 × I.D.
100 mm × 10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Omnifit® glass columns may be used in chromatographic sample preparation, purification and traditional/classical flash chromatography.
법적 정보
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
Utilization of iodide as a perchlorate-laden resin regenerating solution and isolation of perchlorate from simulated ground water samples.
Gutierrez, Dario A., Karolos Hanna, and Brett J. Stanley.
Separation and Purification Technology, 61, 469-473 (2008)