제품명
Astec® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Astec®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Astec®
파라미터
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
320 m2/g
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
110 Å pore diameter
작동 pH
3.5-6.8
분리 기술
reversed phase