문서
50125-U
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 cm × 4.6 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
LiChrosorb® RP-8 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 20 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
LiChrosorb®
특징
endcapped: no
제조업체/상표
LiChrosorb®
포장
1 ea of
라벨링 범위
10% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
20 cm × 4.6 mm
표면적
300 m2/g
기질
octyl
fully porous particle
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
2-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서