Key Documents
47840
Supelco
Saccharin Calcium Salt
analytical standard
동의어(들):
Saccharin hemicalcium salt, 2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, o-Sulfobenzimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H8CaN2O6S2 · 3.5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
467.48
UNSPSC 코드:
12164500
E 번호:
E954
Grade
analytical standard
Quality Level
포장
pkg of 1 g
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
room temp
InChI
1S/2C7H5NO3S.Ca.H2O/c2*9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h2*1-4H,(H,8,9,10,11);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XOCXGVIOTKFUSU-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)