추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
100 μg/mL each component in methanol: water (95:5)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
-10 to -25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Acetone
Benzene
Bromodichloromethane
1-Butanol
2-Butanone
Butyl acetate
Carbon tetrachloride
Chloroform
Decanal
Decane
Dibromochloromethane
1,4-Dichlorobenzene
1,2-Dichloroethane
Dichloromethane
1,2-Dichloropropane
2,4-Dimethylpentane
Dodecane
Ethanol
Ethyl acetate
Ethylbenzene
2-Ethyltoluene
3-Ethyltoluene
4-Ethyltoluene
Heptane
Hexadecane
Hexane
(R)-(+)-Limonene
4-Methyl-2-pentanone
Nonanal
Nonane
Octane
Pentadecane
(−)-α-Pinene
(−)-β-Pinene
1-Propanol
2-Propanol
Styrene
Tetrachloroethylene
Tetradecane
Durene
Toluene
1,1,1-Trichloroethane
Trichloroethylene
Tridecane
1,2,3-Trimethylbenzene
1,2,4-Trimethylbenzene
Mesitylene
2,2,4-Trimethylpentane
Undecane
m-Xylene
o-Xylene
p-Xylene
모두 보기 (52)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.