주요 문서
47178-U
Supelco
Hexaldehyde-2,4-DNPH solution
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
동의어(들):
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
analytical standard
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
특징
standard type calibration
포장
ampule of 1 mL
농도
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
InChI key
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
This product is also available as a certified reference material. Please reference CRM47178.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)