문서
442321-U
Supelco
2,5-Dimethylbenzaldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
동의어(들):
2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
특징
standard type calibration
포장
ampule of 100 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
219-221 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
SMILES string
Cc1ccc(C)c(\C=N\Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C15H14N4O4/c1-10-3-4-11(2)12(7-10)9-16-17-14-6-5-13(18(20)21)8-15(14)19(22)23/h3-9,17H,1-2H3/b16-9+
InChI key
GYDQEABEWIRZLY-CXUHLZMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)