주요 문서
44084-U
Supelco
Benzophenone solution
0.01 μg/mL in hexane, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
77101502
Grade
analytical standard
포장
pkg of 1 mL
농도
0.01 μg/mL in hexane
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
single component solution
저장 온도
room temp
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-26 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)