주요 문서
38373
Supelco
Rimsulfuron
reference material
동의어(들):
1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[3-(ethylsulfonyl)-2-pyridylsulfonyl]urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17N5O7S2
CAS Number:
Molecular Weight:
431.44
Beilstein:
7501778
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
reference material
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C14H17N5O7S2/c1-4-27(21,22)9-6-5-7-15-12(9)28(23,24)19-14(20)18-13-16-10(25-2)8-11(17-13)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
InChI key
MEFOUWRMVYJCQC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)