주요 문서
29852-U
eVol syringe, 500 μL, without needle
volume 20-500 μL, syringe supplied without needle, pkg of 1 ea
동의어(들):
eVol® XR Analytical Electronic Syringe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
glass body
특징
syringe supplied without needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 2910025
용적
20-500 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)