material
natural polypropylene vial
설명
with molded conical insert
특징
closure type screw top vial
with molded conical insert
포장
pkg of 100 ea
O.D.
12 mm
직경 × 높이 × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
0.1 mL
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서